Imprimer
Methanol avec 0,1% (v/v) Acide Acetique, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
84895.290EA 105 EUR
84895.290 84895.320
Methanol avec 0,1% (v/v) Acide Acetique, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Methanol avec 0,1% (v/v) Acide Acetique
Point d'éclair: 12 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 1230
ADR: 3 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Nominal concentration (V/V) 0.095 to 0.105 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Water Max. 0.02 %
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Transmittance (225 nm) Min. 20 %
Transmittance (240 nm) Min. 50 %
Transmittance (250 nm) Min. 80 %
Transmittance (260 nm) Min. 95 %
Transmittance (270 nm) Min. 99 %
Suitable for LC-MS Passes test