Imprimer
Ammonium nitrate solution 1 mol/l (1 N)
Fournisseur: Bernd Kraft
14051.3000 14051.4000
KRAF14051.3000EA 89.5 EUR
KRAF14051.3000 KRAF14051.4000
Ammonium nitrate solution 1 mol/l (1 N)
Ammonium nitrate
Formule: NH₄NO₃
Numéro MDL: MFCD00011425
Numéro CAS: 6484-52-2