Imprimer
Balance de table multifonctionnelle standard à montage frontal Defender 5000
Fournisseur: OHAUS
30461610 30461611 30461612 30461613 30461614 30461615 30461616 30424325 30424326 30424327 30444761 30444762 30444763 30444764 30461558 30461559 30461560 30461561 30461562 30461563 30461564 30498216 30498217 30498498 30498499 30498500 30498501 30498502
OHAU30461610EA 1345 EUR
OHAU30461610 OHAU30461611 OHAU30461612 OHAU30461613 OHAU30461614 OHAU30461615 OHAU30461616 OHAU30424325 OHAU30424326 OHAU30424327 OHAU30444761 OHAU30444762 OHAU30444763 OHAU30444764 OHAU30461558 OHAU30461559 OHAU30461560 OHAU30461561 OHAU30461562 OHAU30461563 OHAU30461564 OHAU30498216 OHAU30498217 OHAU30498498 OHAU30498499 OHAU30498500 OHAU30498501 OHAU30498502
Balance de table multifonctionnelle standard à montage frontal Defender 5000
Balances
Les balances de table multifonctionnelles de la série Defender 5000 sont idéales pour de nombreuses applications, notamment la production, l'emballage, l'inventaire et l'expédition. Construction robuste pour résister aux environnements difficiles et équipée d'une plateforme en acier inoxydable, d'un cadre en acier thermolaqué et d'un capteur de pesée en aluminium. Choix de l'indicateur : L'unité D52P est en plastique ABS et l'indicateur D52XW est en acier inoxydable 304 avec traitement de surface sablé, qui offre une protection IP 68.
  • Grand écran rétroéclairé et clavier alphanumérique avec touches de fonction
  • L'indicateur guide l'utilisateur avec des invites à l'écran
  • Plusieurs modes d'application et une grande capacité de stockage pour une plus grande flexibilité
  • Plusieurs options de connectivité pour un transfert et un stockage de données pratiques
Équipé de fonctionnalités avancées telles qu'une sortie d'impression à configurabilité maximale, une sortie de données GMP/GLP, une gestion de bibliothèque/utilisateur et de multiples options de connectivité, le Defender 5000 est conçu pour simplifier les applications industrielles et commerciales exigeantes.
La série propose des modes industriels courants et prend en charge une bibliothèque de 50 000 articles et 1 000 profils utilisateur qui peuvent être téléchargés/téléchargés pour une configuration facile (avec carte SD). Également équipé d'une capacité de sortie GLP/GMP avec heure/date pour la traçabilité des résultats.
Les résultats de pesée peuvent également être stockés au format Alibi ou standard, répondant ainsi à tous vos besoins de stockage de données. Sortie de données via RS232 intégré ou interfaces supplémentaires en option, notamment un deuxième périphérique RS232/RS485/USB, Ethernet, Bluetooth/WiFi, sortie analogique ou E/S discrètes avec relais, l'indicateur Defender 5000 peut également être utilisé pour des systèmes comprenant des automates programmables.
Les résultats peuvent être lus facilement sur le grand écran matriciel transflectif du Defender 5000, même en plein soleil. L'interface SmarText 3.0 vous guidera à travers toutes les fonctionnalités avancées du Defender 5000. Avec cinq touches programmables, SmartText 3.0 rend une balance avancée très simple à utiliser et réduit le temps de formation des opérateurs.
Doté des applications les plus courantes, notamment le pesage en pourcentage, le comptage de pièces avec optimisation APW, le contrôle de poids ou le comptage de contrôle et le pesage dynamique ou le maintien de l'affichage, le Defender 5000 répond aux besoins de pesage et de mesure de pratiquement toutes les applications industrielles ou processus de fabrication. De nombreux modes d'application éliminent le besoin de calculs manuels longs et compliqués. GMP/GLP avec heure/date permet la traçabilité des résultats.
Certifications: Conforme aux homologations de type OIML/EC.
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Information de livraison:
Attention:
Commander maintenant