Imprimer
Têtes de serpillière, polyester, Quiltec I
Fournisseur: CONTEC
MHQT0150 MHQT0100
568-0910EA 282 EUR
568-0910 568-0909
Têtes de serpillière, polyester, Quiltec I
Serpillières
Les têtes de serpillière sont constituées d'une couche extérieure 100% polyester ouatiné à 2 épaisseurs, enrobant un noyau en fibre de rembourrage synthétique.
  • À usage unique
  • Multicouches cousues et laminées
  • Les têtes de serpillière sont compatibles avec de nombreux produits chimiques
Hautement absorbantes, les têtes de serpillière permettent l'utilisation de désinfectants et le nettoyage de légères salissures, petits résidus et fins biofilms.