Imprimer
Aluminium oxyde activé neutre Brockmann Grade I ~150 mesh, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
199974-1KG 199974-5KG 199974-25KG
199974-1KGEA 152 EUR
199974-1KG 199974-5KG HONC199974-25KG
Aluminium oxyde activé neutre Brockmann Grade I ~150 mesh, Fluka™
Aluminium oxide activated neutral
Formule: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Point d'ébullition: 2.980 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 2.072 °C
Densité: 3.960 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Brockmann Number (Activity) I (val.ref) complying
pH (10 % susp., 20°C) 6.5 - 7.5
Spez. surface (BET) 135 - 165 m²/g
Fe (as Fe₂O₃) Max. 0.03 %
Na (as Na₂O) Max. 0.4 %
Silicon (as SiO₂) Max. 0.03 %
Chloride (Cl) Max. 0.2 %
Grain size 0.04-0.30 mm Min. 95 %
Pore Size 58 +� pore size