Imprimer
Densimètres, Densito et DensitoPro
Fournisseur: Mettler - Toledo
30330857 30330858
614-0297EA 3090 EUR
614-0297 614-0298
Densimètres, Densito et DensitoPro
Densimètres
Des instructions claires guident l'utilisateur à travers les différentes étapes d'une opération, depuis la phase de mesure à celle du nettoyage. Les mesures s'effectuent confortablement, grâce au bouton contrôlant la pompe d'échantillonnage automatique, ce qui met fin au fastidieux échantillonage manuel.
  • RFID et lecteur de code-barres uniquement pour DensitoPro
  • Excellente visibilité, rapidité et précision
  • Léger et ergonomique, tenant bien dans la main
Conçus pour être utilisés en laboratoire ou 'sur le terrain', ils sont parfaits pour toute application, du contrôle de qualité lors de la réception des marchandises à l'assurance qualité des produits finis ou semi-finis sur la chaîne de production. Conviennent à tout secteur industiel.
Information de livraison: Sont inclus à la livraison du Densito: tubes de remlissage 190 mm (tube, connecteur de seringue/tube de remplissage, rondelle), batterie Li-Ion 2400 mAh (rechargeable et amovible), alimentation secteur et adaptateurs universels, câble USB-C, étalons de masse volumique 6 ml (3), mode d'emploi, déclaration de conformité et compte-rendu de tests. DensitoPro est doté d'un lecteur RFID et code-barres; il est fourni avec des marqueurs RFID SmartSample (10).