Imprimer
Lithium dodécyle sulfate 98+% (par acidimétrie)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
J32816.22 J32816.14 J32816.A1
J32816.22EA 253 EUR
J32816.22 J32816.14 J32816.A1
Lithium dodécyle sulfate 98+% (par acidimétrie)
Lithium dodécyle sulfate
Formule: C₁₂H₂₅LiO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007467
Numéro CAS: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form White crystalline powder
Assay (unspecified) ≥98% (acidity)
Assay (unspecified) Absorbance (230 nm, 3%, 1 cm) ≤ 0.2
Assay (unspecified) Absorbance (280 nm, 3%, 1 cm) ≤ 0.1
Assay (GC) (C12) ≥98%
Chloride content ≤ 0.01%
Loss on Drying ≤ 1%
Trace Metal: Copper (Cu) ≤ 5 ppm
Trace Metal: Iron (Fe) ≤ 1 ppm
Trace Metal: Lead (Pb) ≤ 5 ppm