Imprimer
Acide citrique, anhydrous 99,5-100,05 Dry_basis
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
J13729.A1 J13729.36
J13729.A1EA 96.4 EUR
J13729.A1 J13729.36
Acide citrique, anhydrous 99,5-100,05 Dry_basis
Acide citrique
Formule: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MW: 192.13 g/mol
Point d'ébullition: 310
Point de fusion: 153…154 °C
Densité: 1.665
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011669
Numéro CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
ATTEINDRE: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 14,02326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.5 - 100.5% (dry basis)
Assay, Readily Carbonisable Substances Passes Test
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.1%
Impurity Content, Oxalate Passes Test
Impurity Content, Sulphate (SO₄) Passes test
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤1.0%
Heavy Metals (Pb) ≤10 µg/gm