Imprimer
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥99.5%, Ultrapure pour la biologie moléculaire
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
J15397.22 J15397.14 J15397.06
J15397.22EA 1420 EUR
J15397.22 J15397.14 J15397.06
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥99.5%, Ultrapure pour la biologie moléculaire
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
Used as a protective agent for SH groups.
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Point d'ébullition: 125…130 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 40…43 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00004877
Numéro CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
Merck Index: 14,03376
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (SH) ≥99.5%
Assay Absorbance (260 nm, 0.1 M, 1 cm) ≤0.40
Assay Absorbance (280 nm, 0.1 M, 1 cm) ≤0.08
DNase Passes Test
Impurity Content, OxidiSed DTT ≤0.3%
Protease Activity Passes Test
RNase Passes Test