Imprimer
Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES) ≥98.5% (base substance sèche), Ultrapure
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
J18886.A1 J18886.22
J18886.A1EA 508 EUR
J18886.A1 J18886.22
Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES) ≥98.5% (base substance sèche), Ultrapure
Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES)
Formule: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Point de fusion: ∼ 308 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149409
Numéro CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 14,05902
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (unspecified) - Absorbance (250 nm, 1 M, 1 cm) ≤0.1
Assay (unspecified) - (dry basis) ≥98.5%
Identification (FTIR) Conforms
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤11%
pKa (20 °C) 6.15 ±0.15
Iron (Fe) ≤ 30 ppm
Lead (Pb) ≤ 10 ppm