Imprimer
Titane, toile métallique Ø 0.05 mm (0.002 in) 100 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
46406.FL 46406.GT
46406.FLEA 154 EUR
46406.FL 46406.GT
Titane, toile métallique Ø 0.05 mm (0.002 in) 100 mesh
Titane
Wire Cloth
Formule: Ti
MW: 47.88 g/mol
Point d'ébullition: 3262
Point de fusion: 1660
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610