Sodium hydroxyde ≥98.0% (par acidimétrie), en pastilles ACS, ISO pour analyses
Fournisseur: PanReac AppliChem
|
Danger
|
131687.0416
131687.1210
131687.1211
131687.1214
APPC131687.0416EA
648
EUR
APPC131687.0416
APPC131687.1210
APPC131687.1211
APPC131687.1214
Sodium hydroxyde ≥98.0% (par acidimétrie), en pastilles ACS, ISO pour analyses
Sodium hydroxyde
SOLUBILITY: water 1,090 g/l at 20 °C
PHYSICAL DESCRIPTION: White solid as lentils or flakes, frosted, caustic deliquescent, absorbing CO2 from the air
Formule:
NaOH Point d'ébullition: 1390 °C Point de fusion: 318 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003548 Numéro CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 ONU: 1823 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Minimum Assay (Acidim.) | 98.0% |
Insoluble Matter in H₂O | Max. 0.005% |
Chloride (Cl) | Max. 0.001% |
Nitrogen Compounds (as N) | Max. 0.0005% |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.0005% |
Sulphate (SO₄) | Max. 0.002% |
Silicate SiO₂ | Max. 0.001% |
Carbonate (as Na₂CO₃) | Max. 1.0% |
Heavy Metals (as Pb) | Max. 0.0005% |
Al | Max. 0.0005% |
As | Max. 0.00004% |
Ca | Max. 0.0005% |
Cd | Max. 0.0005% |
Co | Max. 0.0005% |
Cu | Max. 0.0005% |
Fe | Max. 0.0005% |
Hg | Max. 0.00001% |
K | Max. 0.02% |
MG | Max. 0.0005% |
Mn | Max. 0.0005% |
Ni | Max. 0.0005% |
PB | Max. 0.0005% |
Zn | Max. 0.001% |