Imprimer
Sodium silicate solution, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
338443-1L 338443-3L
338443-1LEA 65 EUR
338443-1L 338443-3L
Sodium silicate solution, Qualité Réactif
Sodium silicate
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: Na₂O(SiO₂)x·xH₂O
Point d'ébullition: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003492
Numéro CAS: 1344-09-8
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of NaOH 13.4 - 14.4 %
Assay of SiO₂ 25.7 - 27.8 %
Composition SiO₂, ~26.5%