Imprimer

Éthanol ≥70% (v/v)

Fournisseur: VWR Collection
Danger


Filtered through a 0.2 µm filter.

VWRS93003.1016EA 0 EUR
VWRS93003.1016 VWRS93003.415
Éthanol ≥70% (v/v)
Éthanol

Attention: ATTENTION : cet alcool n'est pas en vente libre. Consultez-nous.

Formule: C₂H₅OH
Point d'éclair: 22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Assay (Ethanol) (V/V) 69 - 71 %
Appearance Clear colourless liquid
Relative density 0.885 - 0.890


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR