Imprimer
Formaline 10% stabilisé, TECHNICAL, tamponné (pH 7.0 ± 0.2)
Fournisseur: VWR Collection
Danger
Synonyms: Paraformaldehyde aqueous solution, Formaldehyde, Methylaldehyde, Formol
Stabilization: 0,5-1,5 % Stabilisé avec methanol
VELS9713.5001EA 0 EUR
VELS9713.5001 VWRS9713.9185 VWRS9713.9999 VWRS9713.9937 VWRS9713.6937 VWRS9713.9200 VWRS9713.9025
Formaline 10% stabilisé, TECHNICAL, tamponné (pH 7.0 ± 0.2)
Formalin
Formaline 10 % v/v
Formule: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Formaldehyde) 3.5 - 4.5 %
pH (20°C) 6.9 - 7.1
Methanol 0.5 - 1.5 %