Imprimer
Barreau d'agitation magnétique, PTFE, triangulaire
Fournisseur: Cowie
442-9255EA 22 EUR
442-9255 COWISAN001.412 442-9225
Barreau d'agitation magnétique, PTFE, triangulaire
Agitateurs Barreaux magnétiques
Barreau d'agitation magnétique idéal pour dissoudre les solides et mélanger les sédiments grâce à son action de raclage sur la base du récipient.