Imprimer
Nitrate/ammonium standard solution
Fournisseur: Bernd Kraft
KRAF27278.2000EA 0 EUR
KRAF27278.2000
Nitrate/ammonium standard solution
Étalons Étalons anioniques Standards de nitrate
Solution with 100 mg each NH₄-N + NO₃-N/l KNO₃ + (NH₄)₂SO₄ in water for TNb determination.