Imprimer
VWR® PerfectBlue, Cuves d’électrotransfert semi-sec
Fournisseur: VWR Collection
700-1219EA 1220 EUR
700-1219 700-1220
VWR® PerfectBlue, Cuves d’électrotransfert semi-sec
Appareils de transfert
Les cuves d’électrotransfert semi-sec PerfectBlue sont conçues pour un transfert propre, rapide et efficace des protéines et des acides nucléiques des gels de polyacrylamide ou d’agarose vers les membranes. Adaptées à une utilisation avec les procédures de transfert Western, Southern et Northern, les cuves de transfert semi-secs réduisent de nombreuses procédures longues à une heure environ.
Chambre de transfert
Construction en Plexiglass® hautement durable
Couvercle totalement amovible qui se fixe à plat, pour réduire la taille de stockage totale de l’unité
Vis surdimensionnées et faciles àMore Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle PerfectBlue S (10×10 cm) PerfectBlue M (20×20 cm)
Environmentally Preferable
Volume du tampon ~50 ml ~200 ml
Zone de transfert actif 100 cm³ 400 cm³
Temps de transfert 30 - 120 min 30 - 120 min
l×p×h appareil 185×185×60 mm 295×295×60 mm