Imprimer
VWR® PerfectBlue, Cuves de transfert
Fournisseur: VWR Collection
700-1228EA 1620 EUR
700-1228 700-1230
VWR® PerfectBlue, Cuves de transfert
Appareils de transfert
Les cuves d’électrotransfert PerfectBlue S et M sont conçues pour transférer rapidement des fragments d’acides nucléiques ou de protéines à partir de quatre gels de polyacrylamide à la fois vers des membranes en nitrocellulose, en nylon ou en PVDF. Les cassettes à code de couleur permettent un assemblage facile du sandwich de transfert et un transfert sans erreur. La grande capacité tampon et le refroidissement intégré permettent des temps de transfert prolongés et un fonctionnement à haute tension / courant élevé pour le transfert de protéines présentant un poids moléculaire élevé.More Product Information