Imprimer
Symclosène 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
421540010 421542500 421540050
ACRO421540010EA 99.8 EUR
ACRO421540010 ACRO421542500 ACRO421540050
Symclosène 99%
Symclosène
Formule: C₃Cl₃N₃O₃
Point d'ébullition: 413 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 245…251 °C
Densité: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006553
Numéro CAS: 87-90-1
EINECS: 201-782-8
ONU: 2468
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,09188
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.5 %