Imprimer
Méthyl-2-thiénylcétone 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
102721000 102725000
ACRO102721000EA 53.4 EUR
ACRO102721000 ACRO102725000
Méthyl-2-thiénylcétone 98%
Méthyl-2-thiénylcétone
Formule: C₆H₆OS
Point d'ébullition: 214 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 10…11 °C
Densité: 1,16 g/cm³
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005442
Numéro CAS: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5640 to 1.5660 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %