Imprimer
2-Chloro-5-méthylthiophène ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B21657.06 B21657.14
B21657.06EA 73.5 EUR
B21657.06 B21657.14
2-Chloro-5-méthylthiophène ≥97%
2-Chloro-5-méthylthiophène
Purity: 97% CAS No.: 17249-82-0 Molecular Formula: C5H5ClS Formula Weight: 132.61 Flash Point: 47°(117°F) Refractive Index: 1.5356 Odour: Characteristic Boiling Point: 155-156° UN No.: 1992 MDL No.: MFCD01632145
Formule: C₅H₅ClS
Point d'ébullition: 155…156 °C
Densité: 1,21
Point d'éclair: 47 °C (117 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632145
Numéro CAS: 17249-82-0
ONU: 1992
ADR: 3,III