Imprimer
Chlorure de thiophène-2-sulfonyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Thiophene-2-sulphonyl chloride
A15553.06 A15553.14
A15553.06EA 70.5 EUR
A15553.06 A15553.14
Chlorure de thiophène-2-sulfonyle ≥97%
Chlorure de thiophène-2-sulfonyle
Purity: 97% CAS No.: 16629-19-9 Molecular Formula: C4H3ClO2S2 Formula Weight: 182.65 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5730 Melting Point: 29-31° Boiling Point: 80-81°/1mm Beilstein Reference: 123536 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00005426
Formule: C₄H₃ClO₂S₂
MW: 182.65 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 29…31 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005426
Numéro CAS: 16629-19-9
EINECS: 240-677-1
ONU: 3261
ADR: 8 II