Hexaméthylènetétramine 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Hexamethylenetetramine, Hexamine, Urotropine, Formin
Purity: 99+%
CAS No.: 100-97-0
Molecular Formula: C6H12N4
Formula Weight: 140.19
Flash Point: 250°(482°F)
Physical Form: Solid
Density: 1.33
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 280° subl.
Beilstein Reference: 2018
Merck Reference: 14,5966
UN No.: 1328
MDL No.: MFCD00006895
Formule:
C₆H₁₂N₄ MW: 140.19 g/mol Point de fusion: 280 °C (subl.) Densité: 1.33 Point d'éclair: 250 °C (482 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006895 Numéro CAS: 100-97-0 EINECS: 202-905-8 ONU: 1328 ADR: 4.1 III Merck Index: 14,5966 |