Imprimer
Lithiumbis(triméthylsilyl)amide 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
338140100 338140500 338142500
ACRO338140100EA 35.5 EUR
ACRO338140100 ACRO338140500 ACRO338142500
Lithiumbis(triméthylsilyl)amide 95%
Lithiumbis(triméthylsilyl)amide
Formule: C₆H₁₈LiNSi₂
Point d'ébullition: 114…116 °C
Point de fusion: 105 - 107 °C
Densité: 0.891 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008261
Numéro CAS: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6
ONU: 2925
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %