Imprimer
Pyrrole ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1H-Pyrrole
A12616.30 A12616.18 A12616.0B
A12616.30EA 154 EUR
A12616.30 A12616.18 A12616.0B
Pyrrole ≥98%
Pyrrole
Purity: 98+% CAS No.: 109-97-7 Molecular Formula: C4H5N Formula Weight: 67.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.5090 Odour: Mild Boiling Point: 131° Beilstein Reference: 1159 Merck Reference: 14,8014 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00005216
Formule: C₄H₅N
MW: 67.09 g/mol
Point d'ébullition: 131 °C
Point de fusion: –24 °C
Densité: 0.967
Point d'éclair: 38 °C (100 °F)
Numéro MDL: MFCD00005216
Numéro CAS: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
ONU: 1992
ADR: 3 III
Merck Index: 12,08198