2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
6-Aminoisocytosin, 2,4-Diamino-6-pyrimidinol, 2,4-Diaminopyrimidin-6-ol
112241000
112240250
ACRO112241000EA
69.9
EUR
ACRO112241000
ACRO112240250
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Formule:
C₄H₆N₄O Point d'ébullition: 373 °C (1013 hPa) Point de fusion: 270…290 °C (dec.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006098 Numéro CAS: 56-06-4 EINECS: 200-254-4 Merck Index: 13,03001 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |