4,4'-Bipyridyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A10187.06
A10187.14
A10187.22
A10187.06EA
36.7
EUR
A10187.06
A10187.14
A10187.22
4,4'-Bipyridyle ≥98%
4,4'-Bipyridyle
Purity: 98%
CAS No.: 553-26-4
Molecular Formula: C10H8N2
Formula Weight: 156.19
Melting Point: 111-114°
Boiling Point: 304-305°
Merck Reference: 14,3348
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006416
Formule:
C₁₀H₈N₂ Point d'ébullition: 304…305 °C Point de fusion: 111…114 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006416 Numéro CAS: 553-26-4 EINECS: 209-036-3 ONU: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3348 |