Imprimer
(S)-(-)-Nicotine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: (S)-(-)-3-(N-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-(-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, L(-)-Nicotine, L-Nicotine, Nicotine, (-)-Nicotine
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20877.0100 8.20877.9010 8.20877.9008 8.20877.0025 8.20877.1000
8.20877.0100EA 163 EUR
8.20877.0100 8.20877.9010 8.20877.9008 8.20877.0025 8.20877.1000
(S)-(-)-Nicotine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Nicotine
Formule: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162.23 g/mol
Point d'ébullition: 247
Point de fusion: –79 °C
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006369
Numéro CAS: 54-11-5
EINECS: 200-193-3
ONU: 1654
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,06611
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -79 °C
Molar Mass 162.23 g/mol
Boiling Point 247 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa (25 °C)
Flash Point 101 °C
Explosion Limit 0.7 - 4 %(V)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 10.2 (8.1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 240 °C
Synonyms 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine
Hill Formula C10H14N2