Imprimer
2-Amino-4-méthylpyridine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Aminopicoline, 2-Amino-4-picoline, 4-Methyl-2-pyridylamine, 4-Methylpyridin-2-amine
153861000 153865000
ACRO153861000EA 41.3 EUR
ACRO153861000 ACRO153865000
2-Amino-4-méthylpyridine 98%
2-Amino-4-méthylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 96…101 °C
Point d'éclair: 118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006321
Numéro CAS: 695-34-1
EINECS: 211-780-9
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00465
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige to brown Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 101 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %