2-Fluoro-6-méthylpyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-Fluoro-6-picoline
L01561.06
L01561.03
L01561.06EA
65.2
EUR
L01561.06
L01561.03
2-Fluoro-6-méthylpyridine ≥98%
2-Fluoro-6-méthylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 407-22-7
Molecular Formula: C6H6FN
Formula Weight: 111.12
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.4700
Boiling Point: 140-141°
Beilstein Reference: 107084
MDL No.: MFCD00041226
Formule:
C₆H₆FN Point d'ébullition: 140…141 °C Densité: 1.077 Point d'éclair: 66 °C (150 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041226 Numéro CAS: 407-22-7 EINECS: 206-980-8 ONU: 1993 ADR: 3,III |