Méthyl-2-pyridylcétone ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone
A12688.14
A12688.22
A12688.36
A12688.14EA
47.1
EUR
A12688.14
A12688.22
A12688.36
Méthyl-2-pyridylcétone ≥98%
Méthyl-2-pyridylcétone
Purity: 98%
CAS No.: 1122-62-9
Molecular Formula: C7H7NO
Formula Weight: 121.14
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5220
Odour: Unpleasant
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 189-190°
Beilstein Reference: 107759
MDL No.: MFCD00006303
Formule:
C₇H₇NO MW: 121.14 g/mol Point d'ébullition: 189…190 °C Point de fusion: 8…10 °C Densité: 1.082 Point d'éclair: 76 °C (169 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006303 Numéro CAS: 1122-62-9 EINECS: 214-355-6 |