Imprimer
4-Bromo-2-méthylpyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H27884.MD H27884.03
H27884.MDEA 38.3 EUR
H27884.MD H27884.03
4-Bromo-2-méthylpyridine ≥97%
4-Bromo-2-méthylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 22282-99-1 Molecular Formula: C6H6BrN Formula Weight: 172.03 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.556 Odour: Characteristic Boiling Point: 76°/14mm MDL No.: MFCD03788196
Formule: C₆H₆BrN
Point d'ébullition: 76 °C (14 mmHg)
Densité: 1.45
Point d'éclair: 79 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788196
Numéro CAS: 22282-99-1