Imprimer
2-Bromo-4-méthylpyridine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-picoline
350350010 350350100
ACRO350350010EA 34.6 EUR
ACRO350350010 ACRO350350100
2-Bromo-4-méthylpyridine 99%
2-Bromo-4-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172.02 g/mol
Point d'ébullition: 87 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 218…228 °C
Densité: 1.545 g/cm³
Point d'éclair: >109 °C
Numéro MDL: MFCD00082590
Numéro CAS: 4926-28-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %