Imprimer
2,3-Diméthoxypyridine
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L19624.03 L19624.06 L19624.14
L19624.03EA 31.9 EUR
L19624.03 L19624.06 L19624.14
2,3-Diméthoxypyridine
2,3-Diméthoxypyridine
CAS No.: 52605-97-7 Molecular Formula: C7H9NO2 Formula Weight: 139.15 Refractive Index: 1.5205 Boiling Point: 98-100°/16mm Beilstein Reference: 1526067
Formule: C₇H₉NO₂
Point d'ébullition: 98…100 °C (16 mmHg)
Densité: 1,104
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095043
Numéro CAS: 52605-97-7