Imprimer
2-Méthoxy-3-nitropyridine
Fournisseur: Thermo Scientific
SPB06058EA SPB06058EE
MAYBSPB06058EAEA 0 EUR
MAYBSPB06058EA MAYBSPB06058EE
2-Méthoxy-3-nitropyridine
2-Méthoxy-3-nitropyridine
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Point de fusion: 149…150 °C
Numéro MDL: MFCD00023459
Numéro CAS: 20265-35-4