Imprimer
N,N-Diméthylpyridine-4-amine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
D1450-100G D1450-25G D1450-500G
TCIAD1450-100GEA 81.4 EUR
TCIAD1450-100G TCIAD1450-25G TCIAD1450-500G
N,N-Diméthylpyridine-4-amine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-Diméthylpyridine-4-amine
Formule: C₇H₁₀N₂
Point d'ébullition: 190°C
Point de fusion: 109…111 °C
Point d'éclair: 124 °C
Numéro MDL: MFCD00006418
Numéro CAS: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,03389
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ca7ad9c7c1a19b5b83e5a404f61ac9d5c914575&vid=8ca7ad9c7c1a19b5b83e5a404f61ac9d5c914575&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity