Imprimer
N,N-Diméthylpyridine-4-amine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
A13016.06 A13016.14 A13016.22
A13016.06EA 24.5 EUR
A13016.06 A13016.14 A13016.22
N,N-Diméthylpyridine-4-amine 99%
N,N-Diméthylpyridine-4-amine
Purity: 99% CAS No.: 1122-58-3 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 124°(255°F) Physical Form: Crystals or powder Melting Point: 110-113° Boiling Point: 162°/50mm Beilstein Reference: 110354 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00006418
Formule: C₇H₁₀N₂
Point d'ébullition: 162 °C (50 mmHg)
Point de fusion: 110…113 °C
Point d'éclair: 124 °C (255 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006418
Numéro CAS: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
ONU: 2928
ADR: 6.1,I