Acide pyridine-3,5-dicarboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Dinicotinic acid, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid
A11540.09
A11540.18
A11540.09EA
98.2
EUR
A11540.09
A11540.18
Acide pyridine-3,5-dicarboxylique ≥98%
Acide pyridine-3,5-dicarboxylique
Purity: 98%
CAS No.: 499-81-0
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: ca 325° dec.
Beilstein Reference: 131640
Formule:
C₇H₅NO₄ Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa) Point de fusion: ∼ 325 °C (dec.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006393 Numéro CAS: 499-81-0 EINECS: 207-893-8 |