Imprimer
Acide pyridine-3,4-dicarboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A14580.18 A14580.09 A14580.30
A14580.18EA 182 EUR
A14580.18 A14580.09 A14580.30
Acide pyridine-3,4-dicarboxylique ≥98%
Acide pyridine-3,4-dicarboxylique
Purity: 98% CAS No.: 490-11-9 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: ca 255° dec. Beilstein Reference: 137242 Merck Reference: 14,2283 MDL No.: MFCD00006392
Formule: C₇H₅NO₄
Point d'ébullition: 529 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 255 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006392
Numéro CAS: 490-11-9
EINECS: 207-705-4
Merck Index: 14,2283