Imprimer
Acide pyridine-2,6-dicarboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
A12263.14 A12263.22 A12263.36
A12263.14EA 28 EUR
A12263.14 A12263.22 A12263.36
Acide pyridine-2,6-dicarboxylique ≥98%
Acide pyridine-2,6-dicarboxylique
Purity: 98% CAS No.: 499-83-2 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Flash Point: 188°(370°F) Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 131629 MDL No.: MFCD00006299
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Point d'ébullition: 357
Point de fusion: ∼ 245 °C (déc.)
Point d'éclair: 188 °C (370 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006299
Numéro CAS: 499-83-2
EINECS: 207-894-3