Imprimer
Acide pyridine-2,3-dicarboxylique ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11414.14 A11414.22
A11414.14EA 33.6 EUR
A11414.14 A11414.22
Acide pyridine-2,3-dicarboxylique ≥99%
Acide pyridine-2,3-dicarboxylique
Purity: 99% CAS No.: 89-00-9 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: ca 188° dec. Beilstein Reference: 137110 Merck Reference: 14,8073 MDL No.: MFCD00006295
Formule: C₇H₅NO₄
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 188 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006295
Numéro CAS: 89-00-9
EINECS: 201-874-8
Merck Index: 14,8073