Imprimer
Acide pyridine-2,3-dicarboxylique 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
131851000 131850250 131855000
ACRO131851000EA 66.8 EUR
ACRO131851000 ACRO131850250 ACRO131855000
Acide pyridine-2,3-dicarboxylique 99%
Acide pyridine-2,3-dicarboxylique
Formule: C₇H₅NO₄
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 188…190 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006295
Numéro CAS: 89-00-9
EINECS: 201-874-8
Merck Index: 12,08258
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
Phosphate (PO4) ≤1.0 ppm
Sulfate (SO4) ≤1.0 ppm
Silicate (as SiO2) ≤0.01 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.01 ppm
KMnO4-reducing substance Passes test
Conductivity 2.0 x 10-6 ohm-1 cm-1