5-Chloropyridine-3-ol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
3-Chloro-5-pyridinol, 3-Chloro-5-hydroxypyridine, 5-Chloro-3-pyridinol
L07568.06
L07568.14
L07568.06EA
48.3
EUR
L07568.06
L07568.14
5-Chloropyridine-3-ol ≥99%
5-Chloropyridine-3-ol
Purity: 99%
CAS No.: 74115-12-1
Molecular Formula: C5H4ClNO
Formula Weight: 129.55
Melting Point: 159-163°
Beilstein Reference: 1422550
Formule:
C₅H₄ClNO Point de fusion: 159…163 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006379 Numéro CAS: 74115-12-1 EINECS: 277-727-7 |