Imprimer
Amino-3-chloro-2-pyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-3-pyridylamine, 2-Chloropyridin-3-amine
A15830.09 A15830.18 A15830.30
A15830.09EA 26.5 EUR
A15830.09 A15830.18 A15830.30
Amino-3-chloro-2-pyridine ≥98%
Amino-3-chloro-2-pyridine
Purity: 98+% CAS No.: 6298-19-7 Molecular Formula: C5H5ClN2 Formula Weight: 128.56 Flash Point: 185°(365°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 130-134°/22mm Beilstein Reference: 109814 MDL No.: MFCD00006238
Formule: C₅H₅ClN₂
Point d'ébullition: 130…134 °C (22 mmHg)
Point de fusion: 76…80 °C
Point d'éclair: 185 °C (365 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006238
Numéro CAS: 6298-19-7
EINECS: 228-572-9