Imprimer
Amino-2-chloro-5-pyridine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloropyridin-2-amine, 5-Chloro-2-pyridylamine
A12063.14 A12063.22 A12063.36
A12063.14EA 47.9 EUR
A12063.14 A12063.22 A12063.36
Amino-2-chloro-5-pyridine 98%
Amino-2-chloro-5-pyridine
Purity: 98% CAS No.: 1072-98-6 Molecular Formula: C5H5ClN2 Formula Weight: 128.56 Flash Point: 160°(320°F) Melting Point: 135-138° Boiling Point: 127-129°/21mm Beilstein Reference: 108735 MDL No.: MFCD00006324
Formule: C₅H₅ClN₂
Point d'ébullition: 127…129 °C (21 mmHg)
Point de fusion: 135…138 °C
Densité: 1.514 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 160 °C (320 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006324
Numéro CAS: 1072-98-6
EINECS: 214-020-4