Imprimer
2-Chloro-5-fluoropyridine 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H27462.06 H27462.03
H27462.06EA 88.1 EUR
H27462.06 H27462.03
2-Chloro-5-fluoropyridine 95%
2-Chloro-5-fluoropyridine
Purity: 95% CAS No.: 31301-51-6 Molecular Formula: C5H3ClFN Formula Weight: 131.54 Flash Point: 42°(108°F) Refractive Index: 1.503 Melting Point: 19° Boiling Point: 74°/38mm UN No.: 2929 MDL No.: MFCD03095332
Formule: C₅H₃ClFN
Point d'ébullition: 74 °C (38 mmHg)
Point de fusion: 19 °C
Densité: 1.297
Point d'éclair: 42 °C (108 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095332
Numéro CAS: 31301-51-6
ONU: 2929
ADR: 6.1,II