Imprimer
6-Chloronicotinamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloropyridine-3-carboxamide
B21922.03 B21922.06 B21922.14
B21922.03EA 20.9 EUR
B21922.03 B21922.06 B21922.14
6-Chloronicotinamide ≥98%
6-Chloronicotinamide
Purity: 98% CAS No.: 6271-78-9 Molecular Formula: C6H5ClN2O Formula Weight: 156.57 Melting Point: 214-216° Beilstein Reference: 116043
Formule: C₆H₅ClN₂O
Point de fusion: 214…216 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006242
Numéro CAS: 6271-78-9
EINECS: 228-456-8