Imprimer
2-Chloroisonicotinamide
Fournisseur: Thermo Scientific
SPB06910DA SPB06910EA
MAYBSPB06910DAEA 0 EUR
MAYBSPB06910DA MAYBSPB06910EA
2-Chloroisonicotinamide
2-Chloroisonicotinamide
Formule: C₆H₅ClN₂O
MW: 156.57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00221401
Numéro CAS: 100859-84-5