Imprimer
2-Chloronicotinonitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-3-carbonitrile
C1369-25G C1369-500G
TCIAC1369-25GEA 30.8 EUR
TCIAC1369-25G TCIAC1369-500G
2-Chloronicotinonitrile ≥97.0% (par GC)
2-Chloronicotinonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
Point d'ébullition: 112 °C (1 -rr)
Point de fusion: 107…108 °C
Numéro MDL: MFCD00014628
Numéro CAS: 6602-54-6
EINECS: 229-550-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a884a72ac98685c949fc2bd33ac8ece9a0a77b19&vid=a884a72ac98685c949fc2bd33ac8ece9a0a77b19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity